Learn More
Soufre, 99,5 %, raffiné, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509833
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
soufre
[S]
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
soufre
[S]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 445.0°C
Nom chimique ou matériau Sulfur
Point de fusion 114.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Point d’éclair 168°C
Merck Index 15,9099
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Poids de la formule 32.05
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.