Learn More
Étalon de soufre pour ICP, 1000 μg/ml dans l'eau, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-219864
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
7783-20-2, 7732-18-5
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
6097028
CHEBI:62946
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2, 7732-18-5
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
6097028
CHEBI:62946
N.N.OS(O)(=O)=O
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
(S1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Sulfur Standard
% min. CAS 1.0, 99.0
% max. CAS 1.0, 99.0
Nom IUPAC sulfate de diazanium
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1000μg/ml=10 000=PLS9-2Y, -2XPLS9-3Y, -3X
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Solvant ou matrice H2O
Quantité 30 mL
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire