Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 1LT Sulfuric acid, 1.25% v/v aq. soln. 1l
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042553.K2
1LT Sulfuric acid, 1.25% v/v aq. soln. 1l
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 2796 Chem class : 8 Pack group : II