Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
Point de fusion | 10,0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.8300g/mL |
Point d’ébullition | 290.0°C |
Résidus d’allumage | 0.0005% max. |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2SO4 |
Quantité | 2.5 L |
Fieser | 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid