missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Concentrat d’acide sulfurique, pour 1 L de solution étalon, 0,25 M H2SO4 (0,5 N), Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7122123
51.82 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 Ea.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
acide sulfurique
OS(O)(=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
acide sulfurique
OS(O)(=O)=O

Pour solution standard 1 L, 0,25 M H2SO4 (0,5N)

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid concentrate
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 pièce.
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN2796
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'