Learn More
Acide sulfurique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., 95-97 %, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., 95-97 %
Marque:  Honeywell Fluka 07208-5L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 9.20000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. 5L
Emballage Plastic Bottle
Code produit. 15630860
  • 137.23€ / 5L
En stock, prêt à être expédié : 96
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7664-93-9
98.072
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(=O)(=O)O
Spécification
Sulfuric Acid
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
H2O4S
MFCD00064589
2037554
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
98.072
CHEBI:26836
95 to 97%
Plastic Bottle
1mmHg (146°C)
5L
7664-93-9
H2SO4
1830
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(=O)(=O)O
1.840g/mL at 25°C
1118
98.08g/mol
puriss.
≤0.0005%
<0.3 (25°C, vs air)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
FDS Documents