Learn More
Solution d’acide sulfurique à 1 M (2 N), (alcoolique), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Catalog Number 12678635
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
acide sulfurique
OS(O)(=O)=O
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
acide sulfurique
OS(O)(=O)=O
Solution d’acide sulfurique 1 M (2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1 mmHg à 20°C
Quantité 25 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide sulfurique 1M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.