Learn More
SULT1A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SULT1A1 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827613
|
Proteintech
10911-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817613
|
Proteintech
10911-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes one of two phenol sulfotransferases with thermostable enzyme activity. Multiple alternatively spliced variants that encode two isoforms have been identified for this gene.Spécification
SULT1A1 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P17988, P50225, P52840 | |
20887, 6817, 83783 | |
SULT1A1 Fusion Protein Ag1344 | |
Primary | |
-20°C | |
SULT1A1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Aryl sulfotransferase 1, HAST1/HAST2, P PST, P PST 1, Phenol sulfotransferase 1, PST, ST1A1, ST1A3, STP, STP1, Sulfotransferase 1A1, SULT1A1, Ts PST, TSPST1 | |
SULT1A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |