Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringues SUN-SRi™ Titan, 30 mm
Le boîtier en PP comprend une bague qui l’empêche d’éclater, garantissant ainsi la sécurité en laboratoire
Marque:  Thermo Scientific™ 42225-PC
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 13547770
  • 1120.26€ / 500 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Le boîtier à code couleur facilite l’identification de la membrane.
  • La plupart des filtres de 30 mm disposent d’un préfiltre en verre de 1 microns.
  • Pour les volumes d’échantillon de 2 ml à 100 ml
  • Volume de rétention de < 115 μl
  • Température de fonctionnement maximale : 100°C, autoclavables à 125°C pendant 15 min.
  • Pression maximale de fonctionnement d’environ 100 psi
Spécification
Spécification
Bleu
PTFE
Polypropylène à bandes et à code couleur
500/boîte
2 à 100 mL
Bleu
0,2 μm
Titan3
Filtre pour seringue
30 mm