Learn More
SUNC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SUNC1 |
---|---|
Concentration | 0.5 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804905
|
Proteintech
26434-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894895
|
Proteintech
26434-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
As a probable component of the LINC (LInker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton) complex, involved in the connection between the nuclear lamina and the cytoskeleton. The nucleocytoplasmic interactions established by the LINC complex play an important role in the transmission of mechanical forces across the nuclear envelope and in nuclear movement and positioning. May be involved in nuclear remodeling during sperm head formation in spermatogenenis. A probable SUN3:SYNE1 LINC complex may tether spermatid nuclei to posterior cytoskeletal structures such as the manchette.Spécification
SUNC1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q5SS91, Q8TAQ9 | |
194974, 256979 | |
SUNC1 Fusion Protein Ag23780 | |
Primary | |
-20°C | |
SUN3 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SUN3, SUNC1 | |
Sun3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |