Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Le tampon de blocage de transfert Thermo Scientific SuperBlock est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse par transfert Western.
Marque:  Thermo Scientific™ 37517
179.56 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Code produit. 10781195
  • 268.00€ / 1L
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Le tampon de blocage de transfert Thermo Scientific SuperBlock est une solution PBS optimisée contenant une protéine qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour l’analyse par transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage de transfert SuperBlock incluent :
Rapide — blocage des membranes en 5 à 10 minutes
Flexible — sans biotine, pour une utilisation avec le système streptavidine
Faible bruit de fond — solution protéique sans sérum pour un rapport signal-bruit élevé
Stable — conservation du tampon à 4°C pendant un an ; stockage des plaques bloquées à sec pendant 12 mois
Le fait de bloquer les microplaques, les membranes ou les tissus avec un tampon SuperBlock génère un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
Spécification
Spécification
Tampon de blocage SuperBlock (PBS), transfert
1 L
Western Blot
1X
Protéine purifiée unique
Tampons de blocage
Liquide
SuperBlock™
PBS
Dès réception, Conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.