Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 1,5 ml SuperClear™
Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
40.25€ - 202.00€
Spécification
FCR max. | RCF de 20000 |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 1,5 ml |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16624112
|
Labcon
3610-870-000-9 |
500/sachet, 10 sachets/boîte | Sans bouchons |
40.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16634112
|
Labcon
3611-870-000-9 |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés / boîte, 10 boîtes par carton | Avec bouchons dans des sachets séparés |
202.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16644112
|
Labcon
3611-875-000-9 |
50 tubes/sachet, 10 sachets/paquet, 10 paquets par boîte | Avec bouchons attachés |
184.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Les bouchons comprennent un joint torique en éthylène-propylène intégré
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
RCF de 20000 | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
1,5 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui |