Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marque: Labcon 3515-800-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 6.80390kg
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Capacité : 14 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Polyéthylène | |
17 mm | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Transparent | |
PS | |
Non | |
3,93 in | |
1000/sachet | |
SuperClear™ | |
14 mL |
Tube de culture | |
Non autoclavable | |
Double position | |
100 mm | |
Oui | |
Culture | |
1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | |
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire | |
Non stérile | |
1000 |