Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
Marque: Labcon™ 3033-870-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.53590kg
Description
- Microtube à centrifuger
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à vitesse élevée
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10.7 mm | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Emballé | |
39,3 mm | |
500 pointes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
SuperClear™ |
20 000 RCF | |
Autoclavables | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Centrifugation | |
500/paquet | |
1,7 mL | |
Non stérile | |
Non |