Learn More
Labcon Tubes de prélèvement et de transport d’échantillons SuperClear™ - 10 ml
Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
177.00€ - 445.74€
Spécification
Type de produit | Tube de prélèvement et de transport d’échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |
Matériau | PP |
Capacité (impériale) | 0,3381 oz. |
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16636856
|
Labcon
3814-165-006-9 |
Stérile | 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16656856
|
Labcon
3814-345-006-9 |
Stérile | 50/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16646856
|
Labcon
3814-340-006-9 |
Non stérile | 50/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16666856
|
Labcon
3814-870-006-9 |
Non stérile | 500/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Options de stérilisation validées (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, et aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux Instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
- Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
- Autoclavables (avec les bouchons fixés)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
- Température minimale : -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Tube de prélèvement et de transport d’échantillons | |
Oui | |
0,3381 oz. | |
Certification IATA 95 kPa, sans RNase / DNase, sans ATP, sans endotoxine (pyrogène) | |
PP | |
Bouchon à vis avec joint élastomère | |
Free Standing Tube | |
IATA DGR UN3373 Transport | |
94 mm | |
115 mm | |
15,2 mm |
Oui | |
PP | |
10 ml | |
Violet | |
50 ml | |
transparent | |
29 mm | |
Incréments de 1 ml | |
Zone de marquage dépolie | |
12,000 x g |