Learn More
Labcon Tubes de prélèvement et de transport d’échantillons SuperClear™ - 5 ml
Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
Marque:  Labcon 3813-870-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 5.80000kg
Code produit. 16626856
Quantité Prix
1 268.00€ / 1000 pièces
6 225.50€ / 1000 pièces
Date d’expédition estimée: 04-01-2022
Description
Description
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Des options de stérilisation validées (ISO 11137) sont disponibles pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, et aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux Instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Autoclavables (avec les bouchons fixés)
  • Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
  • Température minimale : -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
Oui
Tube autostable
5 ml
Incréments de 1 ml
PP
0,1691 oz.
IATA DGR UN3373 Transport
118 mm
15,2 mm
Certification IATA 95 kPa, sans RNase / DNase, sans ATP, sans endotoxine (pyrogène)
1000/boîte
Tube de prélèvement et de transport d’échantillons
17 mm
PP
Non stérile
Violet
Bouchon à vis avec joint élastomère
Bouchon à vis
Transparent
60,2 mm
12000
Zone de marquage dépolie
500/boîte
5 ml
15 ml