Learn More
Epredia™ Lames de microscope SuperFrost™, à bords rodés à 90°
La languette imprimée Thermo Scientific™ SuperFrost est imperméable à quasiment tous les produits chimiques et réactifs de laboratoire courants. Une large gamme de couleurs (7 couleurs standard) permet l’étiquetage et l’archivage de plusieurs échantillons d’examen de manière simple et claire.
5.78€ - 6.13€
Spécification
Edges | Rodés 90° |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1mm |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Certifications/Conformité | ISO8037/I |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12302108
|
Epredia™
AG00008332E01FST20 |
Jaune | 50/boîte, 2,000/carton |
6.03€
50 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12372098
|
Epredia™
AG00008032E01FST20 |
Blanc | 50/boîte, 2,000/carton |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12392098
|
Epredia™
AG00008232E01FST20 |
Rose | 50/boîte, 2 000/carton extérieur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12382098
|
Epredia™
AG00008132E01FST20 |
Bleu | 50/boîte, 2 000/carton extérieur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12312108
|
Epredia™
AG00008432E01FST20 |
Vert | 50/boîte, 2,000/carton |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
- La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
- Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
- Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
Spécification
Rodés 90° | |
76 mm | |
ISO8037/I | |
50/boîte, 2,000/carton | |
76 x 26 mm |
1mm | |
26 mm | |
Sans revêtement | |
Oui |