Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™
Minimisent la perte de tissus pendant la coloration, ce qui se traduit par des délais d’exécution courts et une réduction des risques associés à la perte de tissus et des tests répétés. Les lames Thermo Scientific™ SuperFrost Plus protègent les fragments de tissus congelés et fixés au formol, enrobés de paraffine ainsi que les préparations cytologiques.
Marque: Epredia™ J1840AMNZ
31.19 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.32220kg
Description
- Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
- Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
- Revêtement fiable et uniforme
- Perte d’échantillon minimale
- Action adhésive fiable et sûre
Spécification
90°, masse | |
75 mm | |
Vert | |
72/boîte |
Lame adhésive | |
25 mm | |
Classique |