Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
Marque: Labcon™ 1161-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 14.06140kg
Description
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Violet | |
1,23 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
96 pointes/portoir, 12 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
RT | |
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées | |
SuperSlik™ | |
2, 10 μl |
Sans filtre | |
Naturel | |
Autoclavables | |
31,4 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines | |
Gradué, pointe UltraFine | |
Pointes de pipettes | |
Oui | |
Oui | |
Résine en polypropylène |