Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
Marque:  Labcon™ 1162-260-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 4.08230kg
Code produit. 16631943
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
10 μl
Non stérile
Autoclavables
38,1 mm
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
Biseauté
Cônes de pipette, TubeGard™
Oui
Non
Résine en polypropylène
Sans filtre
Naturel
1,5 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
1344 pointes/recharge, 10 recharges/boîte
RT
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées
Faible rétention SuperSlik™