Learn More
Labcon SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Ultra low fluid retention
Marque:  Labcon 1162-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 13.15420kg
Code produit. 16641943
  • 60.00€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 19-01-2022
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Gradués à 2 μl et 10 μl
  • Avec pointe UltraFine™
  • Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
10 μl
Non stérile
Violet
1,50 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Pointe en biseau
96 cônes / rack
Non
Faible rétention SuperSlik™
Sans filtre
Naturel
Autoclavables
38,1 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées
96 cônes / rack, 10 racks/sachet, 10 sachets / boîte
RT