Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
Marque:  Labcon™ 1162-965-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 13.15420kg
Code produit. 16651943
  • 80.80€ / 960 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
Violet
1,5 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte
RT
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées
SuperSlik™
2, 10 µl
Sans filtre
Naturel
Autoclavables
38,1 mm
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, et d’endotoxines
Biseauté
Cônes de pipette, TubeGard™
Oui
Oui
Résine en polypropylène