Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Pipette tips with ultra low fluid retention.
12.90€ - 80.80€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
Code produit | Marque | Comprend | Stérilité | Type de pointe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Stérilité | Type de pointe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16641943
|
Labcon™
1162-960-006-9 |
Cônes de pipette, TubeGard™ | Non stérile | Biseauté | 96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
66.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16651943
|
Labcon™
1162-965-006-9 |
Cônes de pipette, TubeGard™ | Stérile | Biseauté | 96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
80.80€
960 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17507866
|
Labcon™
1162-800-000-9 |
Cônes de pipette, TubeGard™ | Non stérile | Pointe UltraFine | 1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte |
12.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16611943
|
Labcon™
1161-260-000-9 |
Pointes de pipettes | Non stérile | Gradué, pointe UltraFine | 1 248 pointes/recharge, 10 recharges/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16621943
|
Labcon™
1161-960-006-9 |
Pointes de pipettes | Non stérile | Gradué, pointe UltraFine | 96 pointes/portoir, 12 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16631943
|
Labcon™
1162-260-000-9 |
Cônes de pipette, TubeGard™ | Non stérile | Biseauté | 1344 pointes/recharge, 10 recharges/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
10 μl | |
Naturel | |
Manipulation de liquides | |
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
Oui | |
Résine en polypropylène |