Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
Marque: Labcon™ 1068-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 11.79340kg
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Très faible rétention de liquide
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1200 μl | |
Non stérile | |
Violet | |
3,5 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
96 pointes / rack | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
Sans filtre | |
Naturel | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine | |
pointe UltraFine | |
RT | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 µl Rainin™ | |
SuperSlik™ Faible rétention |