Learn More
Labcon™ Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 200 μl
Très faible rétention de liquide
Marque: Labcon™ 1065-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 14.06140kg
Description
These low retention pipette tips boast ultra low fluid retention.
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Exempt de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Portoir, 96 | |
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Adaptées aux pipettes de 200 µl les plus appréciées | |
SuperSlik™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |