Learn More
Labcon SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marque:  Labcon 1067-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 11.79340kg
Code produit. 16621923
  • 65.10€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 23-12-2021
Description
Description
  • Pointe de pipette
  • Conviennent aux pipettes de type LTS de 250 μl Rainin™
  • Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
  • Très faible rétention de liquide
  • Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Oui
10, 50, 100, 200 µL
Faible rétention SuperSlik™
Sans filtre
Naturel
Autoclavable
51,3 mm
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
Conviennent aux pipettes de type LTS de 250 µl Rainin™
96 cônes/rack ; 10 racks/sachet / 10 sachets/boîte
RT
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
250 μl
Non stérile
Violet
2,01 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Manipulation de liquides
Cône UltraFine, gradué
96 cônes / rack