Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
24.05€ - 74.20€
Spécification
Volume (métrique) | 250 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,01 in |
Longueur (métrique) | 51,3 mm |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16611923
|
Labcon™
1067-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Recharge | Non stérile |
33.65€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16621923
|
Labcon™
1067-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Portoir, 96 | Non stérile |
72.50€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16631923
|
Labcon™
1067-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | Portoir, 96 | Stérile |
74.20€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17517836
|
Labcon™
1067-800-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Emballé | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
250 μl | |
Autoclavable | |
51,3 mm | |
pointe UltraFine, gradué | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 250 µl Rainin™ | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
Sans filtre | |
2,01 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Oui | |
10, 50, 100, 200 μl |