missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMEG™ Support pour 16 flacons à col large de 1000 ml
Marque: SMEG™ PB1000
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Spécification
Assistance | |
1000mL 16 wide-necked bottles with GL45 screw cap | |
225 mm | |
1 de chaque |