Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
60.58€ - 242.32€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Oui |
Autoclavable | Non |
Format | Rack à charnière |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur universel |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11903466
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl à 10 μl | MicroPoint | Naturel |
96.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11913466
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl à 10 μl | Protection contre les a├⌐rosols, Micropoint, longue, Version longue | Naturel |
95.60€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11977714
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl à 20 μl | Filtre, faible r├⌐tention, Micropoint, long, MicroPoint, Faible rétention | Transparent |
93.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11943466
|
Fisherbrand™
|
2 μl à 20 μl | Protection contre les a├⌐rosols, biseaut├⌐e | Naturel |
101.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11953466
|
Fisherbrand™
|
10 μl à 100 μl | Biseauté | Naturel |
103.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11963466
|
Fisherbrand™
|
20 μl à 200 μl | Protection contre les a├⌐rosols, Micropoint | Naturel |
97.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11987714
|
Fisherbrand™
|
30 μl à 300 μl | Filtre, faible r├⌐tention, Micropoint | Transparent |
114.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11973466
|
Fisherbrand™
|
100 μl à 1000 μl | MicroPoint | Naturel |
96.70€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13418236
|
Fisherbrand™
|
0,1 μl à 10 μl | Protection contre les a├⌐rosols, Micropoint, longue, Version longue | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13448236
|
Fisherbrand™
|
20 μl à 200 μl | Protection contre les a├⌐rosols, Micropoint | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13428236
|
Fisherbrand™
|
2 μl à 20 μl | Protection contre les a├⌐rosols, biseaut├⌐e | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13458236
|
Fisherbrand™
|
100 μl à 1000 μl | MicroPoint | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13438236
|
Fisherbrand™
|
10 μl à 100 μl | Biseauté | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Modèle universel, convenant aux pipeteurs de recherche.
- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
À filtre | |
Non | |
Pipeteur universel |
Oui | |
Rack à charnière | |
Sure OneTM |