Learn More
SURF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SURF2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816184
|
Proteintech
16522-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806184
|
Proteintech
16522-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene shares a bidirectional promoter with surfeit 1 (SURF1; GeneID: 6834), which is located on the opposite strand. It encodes a conserved protein that is expressed in a variety of tissues.Spécification
SURF2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P09926, Q15527 | |
20931, 619345, 6835 | |
SURF2 Fusion Protein Ag9745 | |
Primary | |
-20°C | |
SURF2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SURF 2, SURF2, surfeit 2, Surfeit locus protein 2 | |
Surf2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |