Learn More
Horst™ Sonde de surface
Marque:  Horst™ 70102
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 10250062
  • 163.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Régulateur de température thermocouple K
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Thermocouple de surface 450°C
• Thermocouple plat type K
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Sonde φ x L 3 x 250mm
• Embout plat 5 x 5mm
• Câble silicone 1,5 m
• Thermocouple K surface
Spécification
Spécification
75mm
145 mm
999°C
20°C à 999°C
3 x 250 mm
Sonde de surface
20°C
0,01