Learn More
SUV39H1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SUV39H1
Concentration 0.26 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16837043
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10574-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16827043
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10574-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-04-2024
Description
This gene encodes an evolutionarily-conserved protein containing an N-terminal chromodomain and a C-terminal SET domain. The encoded protein is a histone methyltransferase that trimethylates lysine 9 of histone H3, which results in transcriptional gene silencing. Loss of function of this gene disrupts heterochromatin formation and may cause chromosome instability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
SUV39H1
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O43463, O54864
20937, 302553, 6839
SUV39H1 Fusion Protein Ag0854
Primary
-20°C
SUV39H1
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
H3 K9 HMTase 1, KMT1A, Lysine N methyltransferase 1A, MG44, Su(var)3 9 homolog 1, SUV39H, SUV39H1
SUV39H1
IgG
Antigen Affinity Chromatography