Learn More
Agitateur à roulement SVL™ pour arbre d’agitateur SVL™
Conçu pour être compatible avec les arbres d’agitateur SVL™ avec des surfaces en verre dépoli.
296.00€ - 1410.00€
Produits 4
Code produit Marque Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
15527730
Afficher les documents
SVL
588-03
30 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15537730
Afficher les documents
SVL
588-07
19/26 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11937298
Afficher les documents
SVL
588-09
29/32
296.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-09-2025
Ajouter au panier
15557730
Afficher les documents
SVL
588-12
45/40 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Verre borosilicaté avec raccords
  • Presse-étoupes en polymère à base de PTFE, auto-lubrifiant et résistant à la corrosion
  • Deux versions disponibles : Avec un filetage SVL™ pour permettre la connexion aux flacons SVL™, Avec un cône en verre dépoli Quickfit™ pour permettre la connexion aux flacons Quickfit™