missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robinets d’arrêt à motif droit à SVL™ Torion
En verre borosilicaté
685.00€ - 1060.00€
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15757967
|
SVL
722-51 |
5,7 mm, bras latéral :3 mm |
685.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15767967
|
SVL
722-52 |
8,7 mm, bras latéral :5 mm |
700.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15577750
|
SVL
722-53 |
14,7 mm, bras latéral : 10 mm |
1060.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilise un joint Torion composé d’un connecteur Torion, scellage en caoutchouc de silicone face à la clé en PTFE
- Capacité de vide jusqu’à 10 à 2 Torr
- Les bras latéraux ont une longueur de 70 mm
Spécification
Verre borosilicaté |