Learn More
Eppendorf™ Rotors swing-out
Parfait pour les applications de séparation de phase telles que l’extraction au phénol-chloroforme
1330.00€
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité 24 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 16 049 x g
Vitesse max. 12 700 tr/min
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Comprend Prix Quantité et disponibilité  
13413406
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
5409715003
24 x 1,5 / 2 mL Couvercle de rotor QuickLock, écran de protection
1330.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Conçu pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Spécification
Spécification
Rotor swing-out
24 x 1,5 / 2 mL
16 049 x g
12 700 tr/min