Learn More
Sym-diphénylcarbazide, 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11925661
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
140-22-7
C13H14N4O
242.28
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
8789
CHEBI:4641
1,3-dianilinourée
C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
140-22-7
C13H14N4O
242.28
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
8789
CHEBI:4641
1,3-dianilinourée
C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau sym-Diphenylcarbazide
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Beige à rose
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 15,292
Sensibilité (to chromate) passes test
Merck Index 15,3352
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 242.28
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre ou paillettes