Learn More
Waters Corporation Symmetry C18 Column
Symmetry C18 columns feature monofunctionally bonded C18 ligands on a high purity base-deactivated silica.
1050.00€ - 3825.00€
Spécification
Forme des particules | Spherical |
---|---|
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L1 |
“End-capped” | Yes |
Type | Column |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13210130
|
Waters Corporation
186000187 |
2.1 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13280130
|
Waters Corporation
186000197 |
4.6 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1252.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13210140
|
Waters Corporation
186000200 |
2.1 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1252.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13220140
|
Waters Corporation
186000201 |
4.6 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10170370
|
Waters Corporation
186000207 |
4.6 mm | 50 mm | 5 μm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13282780
|
Waters Corporation
186000695 |
3 mm | 150 mm | 3.5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10063494
|
Waters Corporation
186000696 |
3 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1192.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13135009
|
Waters Corporation
186003302 |
40 mm | 100 mm | 7 μm |
3825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13220130
|
Waters Corporation
186000188 |
2.1 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1147.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13230130
|
Waters Corporation
186000189 |
4.6 mm | 75 mm | 3.5 μm |
1095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13240130
|
Waters Corporation
186000190 |
4.6 mm | 100 mm | 3.5 μm |
1147.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13230140
|
Waters Corporation
186000206 |
2.1 mm | 50 mm | 5 μm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13240170
|
Waters Corporation
186000271 |
4.6 mm | 30 mm | 3.5 μm |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13232780
|
Waters Corporation
186000690 |
3 mm | 250 mm | 5 μm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13210410
|
Waters Corporation
186002608 |
2.1 mm | 100 mm | 5 μm |
1155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13240410
|
Waters Corporation
186002612 |
3 mm | 50 mm | 3.5 μm |
1095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13280410
|
Waters Corporation
186002616 |
4.6 mm | 100 mm | 5 μm |
1155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
- Symmetry columns continues to set the standard for HPLC drug assays, giving you confidence in the long-term compliance of your HPLC methods.
- No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
- Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Spécification
Spherical | |
L1 | |
Column |
1/Ea. | |
Yes |