missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synaptoporin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Synaptoporin |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832654
|
Proteintech
14143-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822654
|
Proteintech
14143-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Synaptophysin 2, also known as synaptoporin, is a component of the synaptic vesicle membrane and thought to play an important role in synaptic vesicle trafficking (Dai et al., 2003). It is highly homologous to synaptophysin 1, yet differs in expression. Whereas synaptophysin 1 is ubiquitously expressed, synaptophysin 2 is concentrated in the mossy fiber synapses of the hippocampus (Grabs et al., 1994; Singec et al., 2002).Spécification
Synaptoporin | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BGN8, Q8TBG9 | |
132204, 72003 | |
Synaptoporin Fusion Protein Ag5307 | |
Primary | |
-20°C | |
SYNPR |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SPO, synaptoporin, SYNPR | |
Synpr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |