missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synaptotagmin-11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Synaptotagmin-11 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839503
|
Proteintech
12031-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829503
|
Proteintech
12031-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is a member of the synaptotagmin gene family and encodes a protein similar to other family members that are known calcium sensors and mediate calcium-dependent regulation of membrane trafficking in synaptic transmission. The encoded protein is also a substrate for ubiquitin-E3-ligase parkin. The gene has previously been referred to as synaptotagmin XII but has been renamed synaptotagmin XI to be consistent with mouse and rat official nomenclature.Spécification
Synaptotagmin-11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O08835, Q9BT88, Q9R0N3 | |
229521, 23208, 60568 | |
Synaptotagmin-11 Fusion Protein Ag2663 | |
Primary | |
-20°C | |
SYT11 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0080, Synaptotagmin 11, synaptotagmin XI, Synaptotagmin-11, SYT11, SYT12, SytXI | |
Syt11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |