Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ aQ C18 avec end-capping polaire
Utilisation pour les séparations HPLC prévisibles de composés dans des phases mobiles hautement aqueuses.
447.87€ - 980.43€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 100 Å |
Surface spécifique | 320 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11859332
|
Thermo Scientific™
97305-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
823.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11889332
|
Thermo Scientific™
97305-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
851.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11819342
|
Thermo Scientific™
97305-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
811.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11859342
|
Thermo Scientific™
97305-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
853.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11899342
|
Thermo Scientific™
97305-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
901.58€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11889322
|
Thermo Scientific™
97302-102130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 100 mm |
980.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12622745
|
Thermo Scientific™
97302-052130 |
1,7 μm | 2,1 mm | 50 mm |
980.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11544605
|
Thermo Scientific™
97305-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
447.87€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11534605
|
Thermo Scientific™
97305-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
486.65€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11524605
|
Thermo Scientific™
97305-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
473.10€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13433969
|
Thermo Scientific™
97303-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
945.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13423969
|
Thermo Scientific™
97303-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
894.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13413969
|
Thermo Scientific™
97303-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
939.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11829342
|
Thermo Scientific™
97305-152130 |
5μ m | 2.1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11849342
|
Thermo Scientific™
97305-154030 |
5μ m | 4 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11849332
|
Thermo Scientific™
97305-052130 |
5μ m | 2.1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11889342
|
Thermo Scientific™
97305-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11899332
|
Thermo Scientific™
97305-103030 |
5μ m | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11899322
|
Thermo Scientific™
97302-103030 |
1,7 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11809332
|
Thermo Scientific™
97305-032130 |
5μ m | 2,1 mm | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
13403969
|
Thermo Scientific™
97303-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Assurez des séparations par chromatographie en phase liquide (LC) constantes et prévisibles des analytes polaires grâce aux colonnes Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La couverture de phase stationnaire dense en silice à grande surface réduit les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations robustes à haute résolution. La phase C18 à “end-capping” polaire fournit une rétention optimale des analytes polaires. Elle est entièrement compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses. Fabriquées et testées de manière rigoureuse dans des installations ISO 9000, ces colonnes sont conçues pour répondre à un vaste éventail de besoins analytiques (développement rapide de méthodes, analyse quantitative et contrôle qualité, notamment).
Grande reproductibilité des séparations- La phase stationnaire rigoureusement testée et associée à une silice de qualité optimale garantit l’homogénéité et la prévisibilité des performances LC.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic
- Fabriquées, emballées et testées dans des installations certifiées ISO-9000
- Chaque colonne est testée individuellement pour répondre aux exigences strictes de rétention, d’efficacité et de symétrie des pics
- Processus de conditionnement automatisé optimisé
- La phase stationnaire C18 à end-capping polaire améliore la rétention des analytes polaires
- Grâce à l’end-capping polaire, possibilité d’utilisation dans les phases mobiles 100 % aqueuses sans perte de performances ou de stabilité
- 1,7 µm pour les séparations LC rapides hautes performances (UHPLC), 3 µm et 5 µm pour les analyses HPLC plus classiques
Spécification
2 à 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
19 % | |
Polaire |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.