Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Bénéficiez d’une meilleure rétention des analytes polaires et hydrophiles avec les colonnes HPLC préparatives Syncronis HILIC qui sont problématiques avec l’utilisation de colonnes en phase inverse.
1089.13€ - 99100.69€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 100 Å |
Surface spécifique | 320 m²/g |
Température | 60°C |
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16318656
|
Thermo Scientific™
97505-019023A |
Pré-colonne | 10 mm | 20 mm |
1089.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16328656
|
Thermo Scientific™
97505-019323A |
Garde 1/16 po | 10 mm | 30 mm |
1987.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16338656
|
Thermo Scientific™
97505-019323B |
Garde 1/8 po | 10 mm | 30 mm |
1987.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16358656
|
Thermo Scientific™
97505-029323A |
Garde 1/16 po | 20 mm | 30 mm |
3527.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16368656
|
Thermo Scientific™
97505-029323B |
Garde 1/8 po | 20 mm | 30 mm |
3527.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16378656
|
Thermo Scientific™
97505-259270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 250 mm |
16285.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16388656
|
Thermo Scientific™
97505-259270XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 25 mm | 250 mm |
18735.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16398656
|
Thermo Scientific™
97505-259370A |
Colonne préparative, standard | 30 mm | 250 mm |
36150.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16308666
|
Thermo Scientific™
97505-259370XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 30 mm | 250 mm |
39216.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16318666
|
Thermo Scientific™
97505-259570A |
Colonne préparative, standard | 50 mm | 250 mm |
95424.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16328666
|
Thermo Scientific™
97505-259570XL |
Colonne préparative, XtendedLife | 50 mm | 250 mm |
99100.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16348656
|
Thermo Scientific™
97505-029023A |
Colonne de protection | 20 mm | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Maintenez des séparations homogènes et prévisibles pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC pour les analytes polaires et hydrophiles. L’utilisation de phase stationnaire en silice ultra-pure à surface élevée et au revêtement dense minimise les interactions secondaires et permet d’obtenir des séparations reproductibles à haute résolution. La phase stationnaire zwitterionique se traduit par une surface neutre et hautement polaire et offre une sélectivité optionnelle aux colonnes C18 sans appariement d’ions ni dérivation. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité alternative
- La phase liée zwitterionique améliore la rétention des analytes polaires et hydrophiles.
- Aucun appariement d’ions ou dérivation nécessaire.
- Sensibilité optimisée avec la détection MS.
- La phase mobile hautement organique facilite la désolvatation dans ESI-MS.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
Zwitterionique | |
5 % | |
Non |
2 à 8 | |
320 m²/g | |
Aucun | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
HILIC | |
HILIC |