missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BioTek™ Synergy Neo2

Le Synergy Neo2 de Biotek™ est un lecteur multimode hybride avec incubation à 65°C et agitation linéaire / orbitale / orbitale double. TRF laser et laser Alpha, plus détecteurs 4 PMT, y compris une double tête de lecture PMT pour des mesures ratiométriques ultrarapides.

Marque:  BioTek™ NEO2MT

Informations supplémentaires : Poids : 44.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16369843

  • 100507.00€ / 1 unité

Expédition estimée
18-12-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Conçu pour le laboratoire de sélection, avec une vitesse et des performances ultra-élevées.
  • Les monochromateurs quadruples à bande passante variable, les optiques sensibles à haut filtre de transmission, le TRF laser et jusqu’à 4 PMT fournissent des mesures ultrarapides avec d’excellents résultats.
  • Pour une automatisation à distance et un haut débit
  • Les cubes de filtre marqués par code-barres permettent de rationaliser les flux de travail et de limiter les erreurs.
  • Synergy Neo2 dispose de la technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology™) de Biotek, avec ses chemins optiques indépendants qui garantissent des performances non compromises dans tous les modes de détection.
  • Des contrôles environnementaux avancés, notamment le contrôle du CO2 / O2, l’incubation à 65°C et l’agitation variable, prennent en charge les dosages cellulaires vivants
  • La détection cellulaire est optimisée grâce à l’éclairage direct du fond.
  • Le puissant logiciel Gen5 offre un contrôle complet du lecteur, une analyse puissante des données, une automatisation et une intégration LIMS.
  • Technologie hybride brevetée (Patented Hybrid Technology™) avec filtre indépendant et optique basé sur un monochromateur
  • Vitesses de traitement des plaques ultrarapides avec plusieurs détecteurs PMT
  • Deux lasers : laser pour TRF, TR-FRET et détection Alpha laser
  • Monochromateurs quadruples scientifiques à bande passante variable pour une sensibilité et une flexibilité optimales
  • Environnement contrôlé et détection directe du fond pour les dosages cellulaires vivants
    Logiciel Gen5 pour une automatisation et un contrôle complets et l’intégration du LIMS dans l’automatisation et le LIMS
Spécification

Spécification

Partie supérieure à double filtre FI / FP / TRF et LUM
5 à 1000 micro;l par incréments de 1 micro;l
Marquage CE et TUV. Conformes RoHS. Les modèles pour l’utilisation du diagnostic in vitro sont disponibles.
230 à 999 nm, incréments de 1 nm
24,2 x 15,4 x 16,1 in
Mono plusmn; 2 n, lt; 1 % à 2,0 D.O., lt; 3 % à 3,0 D.O.
Consommation maximale de 250 watts.
Monochromateur : ABS ; FI et LUM
HTS, biomarqueur, acide nucléique, quantification des protéines, cinétique rapide, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, cytokines, ELISA, FP
Facultatif : Plage : 0 à 20 % (CO2) ; 1 à 19 % (O2) Résolution de contrôle : +0,1 % (CO2 et O2) Stabilité : +0,2 % à 5 % CO2 ; +0,2 % à 1 % O2. Seuls les modèles pour CO2 / O2 ou CO2 sont disponibles
Vidéos
FDS
Documents