missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bio Tek Instruments Lecteur multimode Synergy LX

Le lecteur multimode Synergy LX Bio Tek Instruments est un lecteur multimode à faible coût et facile d’utilisation qui examine les dosages sur microplaques de point final les plus courants

Marque:  Bio Tek Instruments SLXFATS


Informations supplémentaires : Poids : 19.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15968560

  • 15999.00€ / 1 unité

Date d’expédition estimée: 15-02-2022

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Certifications

Marquage CE et TUV. Conformes RoHS.

Prestations de service

12 mois

Spécification

Spécification

De 200 à 900 nm
Précision de la longueur d’onde ±2 nm
Marquage CE et TUV, conforme RoHS
38,1 cm
Alimentation externe 24 VCC compatible avec l’alimentation secteur de 100/240 VCA à la consommation maximale de 60 W à 50 à 60 Hz
Quantification des acides nucléiques et des protéines, ELISA, BCA, Bradford et viabilité cellulaire
38,1 cm
Logiciel intégré Gen5
Cinétique
0,001 DE
Français
Alimentation externe 24 VCC compatible avec l’alimentation de 100/240 V
De 200 à 700 nm (PMT faible niveau sonore), 200 à 850 nm (PMT à déplacement rouge), 200 nm à 700 nm (850 nm en option), Monochromateur de 200 nm à 999 nm, par incréments de 1 nm
12,3 kg
38,1 cm
Lampe flash au xénon
Point final, cinétique, balayage de surface, balayage spectral d’absorbance (sous contrôle Gen5)
Protocoles de point final (intégrés), analyse complète des données et rapports (sous contrôle Gen5)
Précision de la densité optique < 1 % à 2,0 D.O., < 3 % à 2,5 D.O.
Monochromateur ≤ 5 nm
15 po
Lecteur multimode Synergy LX
Filtres passe-bande pour monochromateur
15 po
50/60 Hz
lt; 1 % de 0 à 2,5 D.O.
Alimentation externe 24 VCC compatible avec l’alimentation secteur de 100/240 VCA à la consommation maximale de 60 W à 50/60 Hz
Fluorescence, 2 pM 10 amol ATP
1) port USB 2.0 pour le contrôle de l’ordinateur, 2) ports USB 2.0 pour la connexion de l’imprimante et clé USB (configurations à écran tactile uniquement)
12 mois
27 lb
15 po
Absorbance visible par rayons UV, fluorescence, luminescence, écran tactile
96 puits : 24 secondes, 384 puits : 76 secondes
Linéaire, orbitale, double orbitale
Vidéos
FDS
Documents
Certificats