Learn More
Syntaxin 4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Syntaxin 4 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843944
|
Proteintech
14988-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833944
|
Proteintech
14988-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
STX4 is a plasma membrane t-SNARE that mediates docking of transport vesicles.STX4 is necessary for the translocation of SLC2A4 from intracellular vesicles to the plasma membrane. Together with STXB3 and VAMP2, STX4 may also play a role in docking/fusion of intracellular GLUT4-containing vesicles with the cell surface in adipocytes. STX4 may also play a role in docking of synaptic vesicles at presynaptic active zones.Spécification
Syntaxin 4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P70452, Q08850, Q12846 | |
20909, 6810, 81803 | |
Syntaxin 4 Fusion Protein Ag6973 | |
Primary | |
-20°C | |
STX4 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
p35 2, STX4, STX4A, syntaxin 4 | |
STX4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |