Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues
Marque: Macherey-Nagel™ 729101
28.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
OUI | |
Lot de 100 | |
Filtre pour seringue | |
5 ml |