Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues
27.20€ - 29.70€
Spécification
Jetable | OUI |
---|---|
Quantité | Lot de 100 |
Type | Filtre pour seringue |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10025671
|
Macherey-Nagel™
729100 |
2 ml |
27.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660732
|
Macherey-Nagel™
729101 |
5 ml |
29.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
OUI | |
Lot de 100 | |
Filtre pour seringue |