Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues non stériles en PP
Les filtres pour seringues non stériles en PP Fisherbrand™ sont des membranes hydrophiles résistantes à la plupart des solvants organiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Membrane hydrophile
- Haute compatibilité chimique
- Résistance à la plupart des solvants organiques
- Compatibilité chimique : pH 1- 14
- Débit d’eau : - 36 m3/m2/h/bar (0.45 μm) et 21 m3/m2/h/bar (0.2 μm)
- Point de bulle : 300 kPa (0.45 μm); 430 kPa (0.2 μm)
Spécification
Débit d’eau : 0.2μm | |
Non-sterile | |
Filtre pour seringue |
PP | |
Hydrophilic | |
25 |