Learn More
Fisherbrand™ X1000 FILT SER 13MM PTFE .45μ NS NS
Fisherbrand™ Polytetra-fluorethylene Non-sterile Syringe Filter is hydrophobic membrane with resistance against most of organic solvents and aggressive liquids.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11730126
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Filtre seringue
• Filtre seringue polypropylène PP
• Hydrophile
• Filtre seringue esters de cellulose mixte MCE
• Acétate et nitrate de cellulose hydrophile. Bonne résistance mécanique. Bonne résistance mécanique
• Filtre seringue nylon - polyamide NYL
• Hydrophile, bonne résistance mécanique et forte absorption
• Filtre seringue polyvinylidène PVDF
• Hydrophobe, très bonne compatibilité chimique
• Filtre seringue polytétrafluoréthylène PTFE
• Filtre seringue polyethersulfone PES
• Filtre seringue polytétrafluoréthylène PTFE
• Hydrophobe, très bonne compatibilité chimique.
Spécification
Spécification
Bubble point: 0.45μm
Non-sterile
Syringe Filter
PTFE
Hydrophobic
13 mm