Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
La coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™ est une nouvelle coloration d’acides nucléiques à haute affinité pour la détection des cellules mortes et l’analyse du cycle cellulaire à l’aide du laser bleu de 488 nm courant dans la cytométrie en flux.
175.00€ - 350.00€
Spécification
Perméabilité cellulaire | Imperméable |
---|---|
Couleur | Rouge |
Description | Kit de coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™ |
Méthode de détection | Fluorescence |
À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10287064
|
Molecular Probes™
S10349 |
100 réactions |
175.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10277064
|
Molecular Probes™
S10274 |
500 réactions |
350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Une nouvelle coloration d’acides nucléiques à haute affinité pour la détection des cellules mortes et l’analyse du cycle cellulaire à l’aide du laser bleu de 488 nm courant dans la cytométrie en flux
- Le colorant a un spectre semblable à 7-AAD mais avec une cinétique rapide d’absorption et des CV relativement faibles
- La coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™ pénètre plus efficacement les cellules que 7-AAD, assurant une meilleure séparation des cellules vivantes et mortes
- Elle peut également être utilisée avec des cellules fixes pour l’analyse du contenu ADN lorsqu’elle est associée au traitement RNAse
- Les kits se composent d’un ou de plusieurs flacons de colorant déshydraté et de DMSO anhydre offrant une durée de conservation stable
Spécification
Imperméable | |
Kit de coloration pour cellules mortes SYTOX™ AADvanced™ | |
Test de viabilité | |
Kit de coloration de cellules mortes | |
647 nm | |
Pleine | |
Sondes moléculaires Probes™, SYTOX™ | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Rouge | |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
SYTOX™ AADvanced™ | |
546 nm | |
Tube(s) | |
Température ambiante | |
Noyau, acides nucléiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.