Learn More
T-bet de souris anti-humain, souris, singe rhésus, eFluor™ 450, clone : eBio4B10 (4B10), eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 48-5825-80
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16370924
  • 136.00€ / 25µg
Expédition estimée
20-11-2020
Description
Description
Le nombre de cellules doit être déterminé de manière empirique mais peut varier entre 10^5 et 10^8 cellules/test. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. eFluor 450 est une alternative au Pacific Blue.  eFluor 450 émet à 446 nm et est excité par le rayon laser violet (405 nm). Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Excitation : 405 nm, émission : 445 Nm ; laser : Le T-bet, également connu sous le nom de TBX21, à laser violet, est un facteur de transcription spécifique aux cellules T contenant un seul domaine de liaison à l’ADN du T-box. Il contrôle l’expression de la cytokine TH1, interféron-gamma. Les cellules Th1 et Th17 sont essentielles à la régulation immunitaire et au développement des maladies auto-immunes. T-bet initie le développement de la lignée Th1 à partir de cellules précurseurs naïves Th et dirige la différenciation de cellules T vers Th1 par rapport à Th17. T-bet collabore avec Stat4 (le transducteur de signaux et activateur de transcription 4) dans la programmation de l’architecture de la chromatine pour l’expression du gène Th1. Les variations génétiques de T-bet sont associées à la sensibilité à l’asthme induit par l’aspirine et aux polypes nasaux.
Spécification
Spécification
T-bet
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Q9JKD8, Q9UL17
TBX21
IgG1, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
30009, 57765, 694044
Cytométrie en flux
eBio4B10 (4B10)
eFluor™ 450
TBX21
Liquide
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
ADN humain, Souris, Singe rhésus